EPA Method 8310 PAH Mix 1mL, 500ug/mL, Acetonitrile 1 * 1 Ampull
Lieferant: RESTEK
EPA Method 8310 PAH Mix 1mL, 500ug/mL, Acetonitrile 1 * 1 Ampull
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
EPA Method 8310 PAH Mix 1mL, 500ug/mL, Acetonitrile 1 * 1 Ampull REST31841-3 1 * 1 Ampull
Hersteller-Artikelnummer:: 31841-3
Lokale Artikelnummer:: REST31841-3
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder