Kapillarsäulen, MXT®-20 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70320
REST70320EA 0 EUR InStock
REST70320
Kapillarsäulen, MXT®-20 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Chromatographiesäulen
MXT®-20-Säulen sind Allzwecksäulen für flüchtige Verbindungen, Aromastoffe und alkoholische Getränke.
  • Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität; Crossbond® Diphenyl-Dimethyl-Polysiloxan
  • Temperaturbereich bis zu 340 °C
  • Entspricht den USP Phasen G28, G32
Das MXT®-20-Polymer wird nach strengen Standards synthetisiert. Alle restlichen Katalysatoren und Fragmente mit niedrigem Molekulargewicht werden aus dem Polymer entfernt, was zu einer engen monomodalen Verteilung und extrem geringem Ausbluten führt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge