Sartorius Wedge für Windows
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
YSW02
SARBYSW02EA 501 EUR InStock
SARBYSW02
Sartorius Wedge für Windows
Software Labor-Software
Sartorius wedge ist ein Softwarepaket, das dazu dient, Daten von Sartorius Geräten in Windows-Anwendungen, insbesondere Microsoft Excel, zu erfassen.
  • Eliminiert Fehler, die bei der manuellen Dateneingabe entstehen können
  • Datenerfassung von mehreren Geräten gleichzeitig
  • Übergabe von Echtzeitdaten in jede Windows-Anwendung
  • Individuelles Parsen und Filtern von Daten entsprechend den jeweiligen Anforderungen
  • 100% genau und zuverlässig
Sartorius Wedge umfasst zwei TALtech-Datenerfassungsprogramme: WinWedge und TCP Wedge. WinWedge greift Daten direkt von der seriellen oder USB-Schnittstelle des Geräts ab und TCPWedge stellt eine Verbindung zu den meisten vernetzten Geräten her.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge