Probengläschen, mit PTFE-beschichteter Schraubkappe, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP60940A-12 SP60940A-8 SP60940A-16 SP60940A-24 SP60940A-4
SCERSP60940A-12EA 353 EUR InStock
SCERSP60940A-12 SCERSP60940A-8 SCERSP60940A-16 SCERSP60940A-24 SCERSP60940A-4
Probengläschen, mit PTFE-beschichteter Schraubkappe, KIMBLE®
Vials
Diese Vials bestehen aus KIMAX® KG-33 Borosilikat-Klarglas (Typ I).
  • PTFE-Verschlüsse oben geschlossen, weiß, montiert
  • Die 16-ml-Größe entspricht den Methoden der EPA 600-Serie
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge