Automatische Viskositätsmessung, mit Probennehmer, AVS®Pro III
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285420030
SCOI285420030EA 74329 EUR InStock
SCOI285420030
Automatische Viskositätsmessung, mit Probennehmer, AVS®Pro III
Viskosimeter Automatische Kapillarviskosimetersysteme
Der automatische Probennehmer AVS Pro III wurde in erster Linie für Viskositätsmessungen in der Polymer- und Mineralölindustrie entwickelt.
  • Hoher Probendurchsatz
  • Prozess wird mit der AVS Pro Software (im Lieferumfang enthalten) über einen PC (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert
  • Das ProClean System und die Mikrodosierung machen Routineaufgaben sicherer, besonders bei aggressiven Probenflüssigkeiten
  • Auswahl zwischen zwei Probengestellen (16×100 ml oder 56×20 ml)
  • Ausgerüstet mit optoelektronischer und TC-Abtastung für lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Proben
  • Probendosierungssystem mit 3-Achsen-Positionierung
Der X-Y-Z-Positionierungsmechanismus ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu acht Viskosimetern in zwei Thermostatbädern bei zwei verschiedenen Messtemperaturen. Dieses Verfahren wird in der Ölindustrie zur Bestimmung des Viskositätsindex eingesetzt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge