ESD-Arbeitsschuhe Velcro®, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.1433.01.36 1.1433.01.37 1.1433.01.38 1.1433.01.39 1.1433.01.40 1.1333.01.1441 1.1333.01.3542 1.1333.01.1443 1.1333.01.1444 1.1333.01.3545 1.1333.01.1446
SCRR1.1433.01.36EA 83.8 EUR InStock
SCRR1.1433.01.36 SCRR1.1433.01.37 SCRR1.1433.01.38 SCRR1.1433.01.39 SCRR1.1433.01.40 SCRR1.1333.01.1441 SCRR1.1333.01.3542 SCRR1.1333.01.1443 SCRR1.1333.01.1444 SCRR1.1333.01.3545 SCRR1.1333.01.1446
ESD-Arbeitsschuhe Velcro®, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Schuhe und Stiefel
ESD-Berufsschuhe aus Glattleder, Leder-Innenfutter und einer rutschhemmenden Nitrilkautschuksohle Profil EXPERT
  • Angenehmes Fußklima durch weiches Rindleder-Futter
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß oder schwarz
Weite: 9
Gewicht: 420 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge