Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3.2473.00.36 3.2473.00.37 32471-00-00.64 32471-00-00.60 32471-00-00.61 32471-00-00.62 32471-00-00.63 32471-00-00.65 32471-00-00.66 32471-00-00.67 32471-00-00.68 32471-00-00.69 32471-00-00.70 32471-00-00.71
SCRR3.2473.00.36EA 53.1 EUR InStock
SCRR3.2473.00.36 SCRR3.2473.00.37 SCRR32471-00-00.64 SCRR32471-00-00.60 SCRR32471-00-00.61 SCRR32471-00-00.62 SCRR32471-00-00.63 SCRR32471-00-00.65 SCRR32471-00-00.66 SCRR32471-00-00.67 SCRR32471-00-00.68 SCRR32471-00-00.69 SCRR32471-00-00.70 SCRR32471-00-00.71
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Schuhe und Stiefel
Antistatischen Chiro Clogs aus PU.
  • Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C
  • Belüftungslöcher für ausgezeichnete Belüftung
  • Sohle mit bewährtem Profil
  • Weicher Fersenauftritt
  • Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, wie z.B. Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder Pharma-Industrie, geeignet.
Farbe: Grün
Zertifizierungen: EN ISO 20347:2007
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge