ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5.1938.04.42 5.1938.04.46 5.1938.04.43
SCRR5.1938.04.42EA 61.2 EUR InStock
SCRR5.1938.04.42 SCRR5.1938.04.46 SCRR5.1938.04.43
ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Schuhe und Stiefel
Arbeitsschuhe mit tiefer Form aus perforiertem Leder sowie rutschfester und antistatischer ‚A4“-Nitrilgummisohle; mit verstellbarem Fersenriemen.
  • Anatomisch geformte, stabilisierende, integrierte Einlegesohle aus Kork/Latex
  • Einlegesohle mit gepolstertem Absatz, Knöchelstütze und Zehenspreizer
  • Fersendämpfung
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Blau
Breite: 9
Gewicht: 295 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge