Rotationsmikrotom, HM 325
Lieferant: Epredia
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
902100ER
SHAN902100EREA 22310 EUR InStock
SHAN902100ER
Rotationsmikrotom, HM 325
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Schneiden Sie hochwertige Paraffinschnitte ohne Stromversorgung mit dem HM 325. Es verfügt über einen Rückzug beim Rücklauf zum Schutz der Probe und einen manuellen Grobvorschub für schnelles Arbeiten.
  • Einhändig bedienbarer Nullorientierungskopf
  • Schnelltrimmtaste
  • Schnittzähler
  • Führungsschiene für den Messerhalter
  • Große, leicht zu reinigende Abfallschale erstreckt sich unter den Klingenhalter
Lieferumfang: Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung, um Einzelheiten zu Messern, Klingen und einer vollständigen Auswahl an Zubehör zu erhalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge