5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
130532-10G
SIAL130532-10GEA 54.5 EUR InStock
SIAL130532-10G
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228.0747 g/mol
MDL Number: MFCD00023984
CAS-Nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge