Palladium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
203963-2G
SIAL203963-2GEA 87.5 EUR InStock
SIAL203963-2G
Palladium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)iodid
Formel: I₂Pd
MW: 360.23 g/mol
Dichte: 6.003 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00011171
CAS-Nummer: 7790-38-7
EINECS: 232-203-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge