Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

244783-100G 244783-500G
SIAL244783-100GEA 71.6 EUR InStock
SIAL244783-100G SIAL244783-500G
Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)oxid


Formel: CdO
Siedepunkt: 1559 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼1426 °C
Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010921
CAS-Nummer: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge