Titan(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333492-10G
SIAL333492-10GEA 338 EUR InStock
SIAL333492-10G
Titan(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)sulfid
Formel: S₂Ti
Dichte: 3,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049598
CAS-Nummer: 12039-13-3
EINECS: 234-883-0
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge