4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
563579-1G
SIAL563579-1GEA 72 EUR InStock
SIAL563579-1G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
MDL Number: MFCD00159251
CAS-Nummer: 830-43-3
EINECS: 212-596-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge