2-Chlor-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643556-5G
SIAL643556-5GEA 82 EUR InStock
SIAL643556-5G
2-Chlor-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MDL Number: MFCD03095332
CAS-Nummer: 31301-51-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge