Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

87741-100G 87741-25G 87741-500G
SIAL87741-100GEA 176 EUR InStock
SIAL87741-100G SIAL87741-25G SIAL87741-500G
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat


Formel: C₄H₁₃NO·5H₂O
Melting Pt: 65…68 °C
Dichte: 1,829 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149566
CAS-Nummer: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge