Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

94770-10G 94770-250G 94770-50G
SIAL94770-10GEA 24.5 EUR InStock
SIAL94770-10G SIAL94770-250G SIAL94770-50G
Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®
Vanillinsäure


Formel: C₈H₈O₄
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge