Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A29208-100G A29208-25G
SIALA29208-100GEA 80 EUR InStock
SIALA29208-100G SIALA29208-25G
4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Allylanisol


Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22,5 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008653
CAS-Nummer: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge