Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C62808-100G C62808-25G
SIALC62808-100GEA 69.2 EUR InStock
SIALC62808-100G SIALC62808-25G
3-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®
3-Chlorphenol


Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: ∼214 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31…34 °C
Dichte: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 97
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002256
CAS-Nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..