Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D200603-100G D200603-25G
SIALD200603-100GEA 269 EUR InStock
SIALD200603-100G SIALD200603-25G
2,6-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitrotoluol


Formel: C₇H₆N₂O₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 65,2 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007158
CAS-Nummer: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge