Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G2128-100G G2128-1KG G2128-500G
SIALG2128-100GEA 37 EUR InStock
SIALG2128-100G SIALG2128-1KG SIALG2128-500G
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid


Formel: C₅H₁₀ClNO₄
MDL Number: MFCD00012619
CAS-Nummer: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge