Drucken
Digital microscope
Lieferant: TQC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
LD6182
SIMELD6182EA 258 EUR
SIMELD6182
Digital microscope
Mikroskope
Dieses USB-Mikroskop kann an einen PC angeschlossen werden, um die Struktur von Oberflächen oder anderen Objekten zu bestimmen. Es ist für die Analyse von Beschichtungsfehlern, Unvollkommenheiten oder Behandlungsqualität konzipiert.
  • USB-Kamera mit der optischen Genauigkeit eines LED-Mikroskops
  • Kann dank drei starker Magnete vertikal auf Eisenmaterial verwendet werden
  • Integrierte weiße LEDs mit einstellbarer Stärke für klare Sicht ohne Reflexion
Geeignet zum Messen, Bearbeiten und Erstellen von Videos sowie zum Bestimmen von Länge, Breite, Höhe und Winkel zu Objekten.
Lieferumfang: Kommt mit Magnethalterung und Software.