Karussellfärber, MSM/24
Lieferant: Slee
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
12000205
SLEE12000205EA 23520 EUR InStock
SLEE12000205
Karussellfärber, MSM/24
Objektträger-Färbeautomaten
Der robuste Karussellfärber MSM / 24 mit erhöhter Benutzersicherheit und Rauchabsaugung beseitigt gefährliche Dämpfe effizient.
  • Integrierte Notstromversorgung erlaubt vollständige Programmdurchführung
  • Sicherheit auch in Umgebungen mit häufigen Stromausfällen
Entwickelt für den Einsatz von Routinefärbungen in der Histologie und Zytologie.
Lieferumfang: Lieferung mit Bedienungsanleitung, 24 Reagenzienbehälter aus Kunststoff, Transportkorb (Kunststoff) mit 30 Standard-Objektträgern und Anschlußkabel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge