Drucken

N-Acetyl-L-cystein USP

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

AC126-25GM
SPCMAC126-25GMEA 200 EUR
SPCMAC126-25GM
N-Acetyl-L-cystein USP
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2 g/mol
Siedepunkt: 371
Melting Pt: 106…108 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.


Learn more