Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminum monostearate NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


AL228-12KGBL AL228-2.5KGBL AL228-50KGBL
SPCMAL228-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMAL228-12KGBL SPCMAL228-2.5KGBL SPCMAL228-50KGBL
Aluminum monostearate NF
Aluminum monostearate
Aluminum Monostearate, NF is also known as Dihydroxyaluminum stearate.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Formel: C₁₈H₃₇AlO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019932
CAS-Nummer: 7047-84-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Al₂O₃) 14.5-16.5%
Loss On Drying max.2.0 %
Arsenic (As) max. 4 ppm
Heavy Metals max. 50 Ug/G
Identification To Pass Test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge