Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bentonit, Pulver NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BE125-12KG BE125-2.5KG BE125-22.5KGB BE125-500GM
SPCMBE125-12KGEA 1510 EUR InStock
SPCMBE125-12KG SPCMBE125-2.5KG SPCMBE125-22.5KGB SPCMBE125-500GM
Bentonit, Pulver NF
Bentonite
Bentonite, Powder, NF is used as suspending and emulsifying agent.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130611
CAS-Nummer: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge