Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrochloric acid 37% NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


HY104-500MLGL
SPCMHY104-500MLGLEA 137 EUR InStock
SPCMHY104-500MLGL
Hydrochloric acid 37% NF
Salzsäure
Hydrochloric Acid, 37 Percent, NF is an excellent acidifying reagent.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Formel: HCl
Dichte: 1,200
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (w/w) 36.5 - 38.0 %
Bromide or Iodide To Pass Test
Free Bromine or Chlorine To Pass Test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge