Pluronic® L-61 (Synperonic® L 61)
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P1813-500ML
SPCMP1813-500MLEA 123 EUR InStock
SPCMP1813-500ML
Pluronic® L-61 (Synperonic® L 61)
Pluronic® L-61 (Synperonic® L 61)
Poloxamer 182 belongs to a group of compounds known as poloxamers that are made up of three polymer blocks. In cosmetic and personal care product formulations, it functions as a surfactant - cleansing agent. It can be used in soaps and cleansers.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formel: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082049
CAS-Nummer: 9003-11-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Cloud Point (10 % Aqueous) 22 - 26 °C
pH of a 2.5% Aqueous Solution 5.0- 7.5
Color (APHA) max. 50
Water max. 0.4 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..