Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros® TC
Lieferant: Spectrum Laboratories
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T04-E003-05-N T04-E030-05-N T04-E010-05-S T04-E010-05-N T04-E005-05-S T04-E003-05-S T04-E030-10-S T04-E300-10-S T04-E005-05-N T04-E300-05-S T04-E300-05-N T04-E100-10-S T04-E100-10-N T04-E100-05-S T04-E030-05-S T04-E030-10-N T04-E070-05-S T04-E070-05-N T04-E050-10-S T04-E050-10-N T04-E050-05-S T04-E050-05-N T04-E100-05-N T02-E100-05-S T02-E500-05-S T02-E500-05-N T02-E300-10-S T02-E300-10-N T02-E300-05-S T02-E300-05-N T02-E100-10-N T02-E100-05-N T02-E070-05-S T02-E070-05-N T02-E050-10-S T02-E100-10-S T02-E500-10-N T02-E500-10-S T04-E500-05-N T04-E300-10-N T06-E500-10-S T06-E050-05-N T06-E030-10-S T06-E050-10-S T04-E500-10-S T04-E500-10-N T04-E500-05-S T06-E100-10-N T06-E500-10-N T06-E500-05-S T06-E500-05-N T06-E300-10-S T06-E300-10-N T06-E300-05-S T06-E050-05-S T06-E100-10-S T06-E050-10-N T06-E100-05-S T06-E100-05-N T06-E070-05-S T06-E070-05-N T02-E050-05-N T06-E300-05-N T02-E050-10-N T06-E030-05-S T06-E030-10-N T06-E030-05-N T02-E010-05-N T02-E030-10-S T02-E030-10-N T02-E030-05-S T02-E030-05-N T02-E010-05-S T02-E005-05-S T02-E005-05-N T02-E003-05-S T02-E003-05-N T06-E003-05-S T06-E003-05-N T06-E005-05-S T06-E010-05-N T02-E050-05-S T06-E005-05-N T06-E010-05-S
SPECT04-E003-05-NEA 644 EUR InStock
SPECT04-E003-05-N SPECT04-E030-05-N SPECT04-E010-05-S SPECT04-E010-05-N SPECT04-E005-05-S SPECT04-E003-05-S SPECT04-E030-10-S SPECT04-E300-10-S SPECT04-E005-05-N SPECT04-E300-05-S SPECT04-E300-05-N SPECT04-E100-10-S SPECT04-E100-10-N SPECT04-E100-05-S SPECT04-E030-05-S SPECT04-E030-10-N SPECT04-E070-05-S SPECT04-E070-05-N SPECT04-E050-10-S SPECT04-E050-10-N SPECT04-E050-05-S SPECT04-E050-05-N SPECT04-E100-05-N SPECT02-E100-05-S SPECT02-E500-05-S SPECT02-E500-05-N SPECT02-E300-10-S SPECT02-E300-10-N SPECT02-E300-05-S SPECT02-E300-05-N SPECT02-E100-10-N SPECT02-E100-05-N SPECT02-E070-05-S SPECT02-E070-05-N SPECT02-E050-10-S SPECT02-E100-10-S SPECT02-E500-10-N SPECT02-E500-10-S SPECT04-E500-05-N SPECT04-E300-10-N SPECT06-E500-10-S SPECT06-E050-05-N SPECT06-E030-10-S SPECT06-E050-10-S SPECT04-E500-10-S SPECT04-E500-10-N SPECT04-E500-05-S SPECT06-E100-10-N SPECT06-E500-10-N SPECT06-E500-05-S SPECT06-E500-05-N SPECT06-E300-10-S SPECT06-E300-10-N SPECT06-E300-05-S SPECT06-E050-05-S SPECT06-E100-10-S SPECT06-E050-10-N SPECT06-E100-05-S SPECT06-E100-05-N SPECT06-E070-05-S SPECT06-E070-05-N SPECT02-E050-05-N SPECT06-E300-05-N SPECT02-E050-10-N SPECT06-E030-05-S SPECT06-E030-10-N SPECT06-E030-05-N SPECT02-E010-05-N SPECT02-E030-10-S SPECT02-E030-10-N SPECT02-E030-05-S SPECT02-E030-05-N SPECT02-E010-05-S SPECT02-E005-05-S SPECT02-E005-05-N SPECT02-E003-05-S SPECT02-E003-05-N SPECT06-E003-05-S SPECT06-E003-05-N SPECT06-E005-05-S SPECT06-E010-05-N SPECT02-E050-05-S SPECT06-E005-05-N SPECT06-E010-05-S
Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros® TC
Filter Tangentialfluß-Systeme
Hohlfaserfilter-Module sind besonders nützlich bei der Tangentialflussfiltration, da Prozesse problemlos von Anwendungen mit kleinem Volumen auf die Produktion im großen Maßstab skaliert werden können.
  • Hohlfaser-Membranen haben eine anisotrope Struktur
  • Filtergehäuse sind für höhere Drücke und Autoklavieren ausgelegt
  • Eine geringe Proteinbindung erhöht die Produktausbeute jedes Verarbeitungsdurchlaufs
  • Diese Filter verfügen über ¹/₂" TC/FLL-Anschlüsse und sind in drei effektiven Längen erhältlich
Tangentialflussfiltration wird sowohl in der Mikrofiltration als auch in der Ultraflitration eingesetzt. Ultrafiltrationsmembranen verfügen über eine hochdichte Hautschicht für weniger Verschmutzung und eine ziemlich offene äußere Stützstruktur für höhere Filtrationsraten. Mikrofiltrationsmembranen haben eine retentionsdefinierende mikroporöse Außenhaut und eine offenere Innenschicht für eine bessere Filtration mit höheren Rückgewinnungen. Durch den einmaligen Gebrauch entfällt der Bedarf an kostspieligen Edelstahlsystemen und die Flexibilität bei der Herstellung wird erhöht.
Modifiziertes Polyethersulfon (mPES) ist eine fortschrittliche hydrophile Membranfiltrationschemie, die höhere Flussraten für schnellere Verarbeitungszeiten und eine hervorragende Selektivität für Trennanwendungen bietet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge