1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07-0100-5G
STRE07-0100-5GEA 0 EUR InStock
STRE07-0100-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ~ 60 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge