Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44-1850-1G
STRE44-1850-1GEA 0 EUR InStock
STRE44-1850-1G
Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₁₂O₁₂Ru₃
Melting Pt: 150 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00011209
CAS-Nummer: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
UN: 3281
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge