Dibutylzinndichlorid ≥95%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
50-1130-50G
STRE50-1130-50GEA 48.4 EUR InStock
STRE50-1130-50G
Dibutylzinndichlorid ≥95%
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39…41 °C
Dichte: 1,36
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge