Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20305
SUPL20305EA 174 EUR InStock
SUPL20305
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge