SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich)
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 238 EUR InStock
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich)
Tests Immunologische Tests
Ein Schnelltest zum qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2-Antigen in einem Nasenabstric.
VORGESEHENE VERWENDUNG
Die SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkassette ist ein chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen in einem Nasenabstrich. Die Bestimmung basiert auf für das Nucleocapsid-Protein (N-Protein) von SARS-CoV-2 spezifischen monoklonalen Antikörpern. Der Test ist zur schnellen Differentialdiagnose einer COVID-19-Infektion vorgesehen.
Achtung! Bitte beachten: Ausschließlich zur Verwendung von Fachkräften zur In-Vitro-Diagnostik.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge