SureSwab Rapid Multiple Drogentest-Kit
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SURESWABRAPID6 SWABRAPID6
SURESURESWABRAPID6EA 385 EUR InStock
SURESURESWABRAPID6 SURESWABRAPID6
SureSwab Rapid Multiple Drogentest-Kit
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Das SureSwab Rapid Kit ist eine schnelle und einfache Form des oralen Drogenscreenings.
  • Optimierung der Entnahmezeit
  • Kleinerer Schwamm für einfachere Sättigung
  • Anzeige zur Anzeige, dass der Schwamm vollständig gesättigt ist
  • Nachweis von sowohl ursprünglichem als auch metabolischem Cannabis
  • Schlankes Design für einfacheren Transport
  • Testen Sie bis zu sechs Parameter gleichzeitig
Der SureSwab Rapid ist ein einfach zu verwendender Screeningtest zum Nachweis mehrerer Drogenparameter in Mundflüssigkeit. Er ist weniger invasiv konzipiert, um die Spendererfahrung zu verbessern, und ermöglicht eine schnelle Entnahmezeit. Eine einfache Lösung, die sich für Tests am Arbeitsplatz, in der Reha und für klinische Tests eignet.
Lieferumfang: Wird mit Teststreifen, Tupfersammler, Verfahrenskarte und Produkt-Gebrauchsanweisung geliefert.
Achtung! Bitte beachten: Nur für den professionellen Einsatz.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge