MagicPrep™ NGS System
Lieferant: TECAN TRADING
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30186621 30186622 30186623 30186624 30186625 30186626 30186627 30186628 30186629 30191459 30191458 30191460 30191465
TCAT30186621EA 0 EUR InStock
TCAT30186621 TCAT30186622 TCAT30186623 TCAT30186624 TCAT30186625 TCAT30186626 TCAT30186627 TCAT30186628 TCAT30186629 TCAT30191459 TCAT30191458 TCAT30191460 TCAT30191465
MagicPrep™ NGS System
Next Generation Sequencing Instruments
MagicPrep™ NGS system is a new category of automated laboratory equipment that provides push button simplicity for NGS library preparation. The Revelo DNA-Seq Enz for MagicPrep™ NGS library preparation kit provides all the reagents for generating DNA-Seq libraries on the MagicPrep™ NGS system.
  • Simple run setup in 10 minutes
  • Reliable and reproducible
  • True walk-away automation
  • Pre-optimised DNA fragmentation for a broad input range simplifies the workflow
  • Provides even coverage and uniformity across the bacterial genome regardless of GC content
  • High quality
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..