Temperaturanzeigestreifen
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0646.3341 0646.0916 0646.2532 0646.1724 0646.0108
TEST0646.3341EA 32 EUR InStock
TEST0646.3341 TEST0646.0916 TEST0646.2532 TEST0646.1724 TEST0646.0108
Temperaturanzeigestreifen
Temperatur-Indikatorstreifen
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung.
  • Farbwechsel in zwei bis drei Sekunden
  • Praktisches Heftformat inklusive 10 Thermometerstreifen
  • 8 Temperaturstufen
Sie werden für Messungen an beweglichen und/oder kleinen Teilen zur Langzeitüberwachung eingesetzt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge