Färbeautomaten, Cellstain® 6
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JC651-30
THARJC651-30EA 8748 EUR InStock
THARJC651-30
Färbeautomaten, Cellstain® 6
Objektträger-Färbeautomaten
Färbeautomat mit sechs Färbetrögen für alle Färbeprotokolle mit bis zu sechs verschiedenen Chemikalien (May-Grünwald-, Giemsa-, Wright-, Pappenheim-, Leishman-, Gram-Färbung).
  • Sechs vordefinierte Färbeprogramme
  • Programme durch Passwort geschützt
  • Sehr geringer Verbrauch an Färbemitteln und Reagenzien
  • Agitation und Abtropfzeit frei wählbar
  • Linearer Aufbau ermöglicht Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters
Geeignet für Färbemethoden der Hämatologie und Bakteriologie. Aufgrund seiner kompakter Größe kann der Automat unter einen Abzug gestellt werden; passende Tischabzugshaube zum Absaugen mindergefährlicher Schadstoffe beim Färben optional erhältlich.
Bestellinformation: Wird mit sechs Küvetten mit Deckel, einem Objektträgerhalter und einer gekürzten Küvette zum Be- und Entladen geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge