Färbeautomat, Cellstain® 23
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JC800-30
THARJC800-30EA 12528 EUR InStock
THARJC800-30
Färbeautomat, Cellstain® 23
Objektträger-Färbeautomaten
Der CellStain 23 ermöglicht es, die Schritte in den Färbe-, Wasserspül- und Trockenstationen individuell zu programmieren, und kann durch den Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters eine große Anzahl verschiedener Färbungen durchführen. Der Speicher bietet Platz für 20 Färbeprogramme mit bis zu je 30 Schritten und passwortgeschütztem Zugang.
  • Geringe Verschleppung an Färbereagenzien durch speziellen Objektträgerhalter
  • Passt aufgrund der kompakten Größe unter jeden Abzug
  • Optionale Trockenstation mit programmierbarer Temperatur
Lieferumfang: Wird mit 23 Küvetten (500 ml) mit Deckel, einem Objektträgerhalter für bis zu 30 Objektträger und einer gekürzten Küvette zum Be- und Entladen geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge