Spektralphotometrische Colorimeter, Lovibond® Modell AF
Lieferant: Lovibond Tintometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
107103
TINT107103EA 11440 EUR InStock
TINT107103
Spektralphotometrische Colorimeter, Lovibond® Modell AF
Kolorimeter Automatische Transmissions-Farbmessgeräte
Das AF710-3 ist eine visuelles Gerät, das für die Farbmessung von Ölen und Fetten verwendet wird.
Die Farbe wird bestimmt, indem das Licht, das durch eine Ölsäule weitergegeben wird, mit dem Licht verglichen wird, das durch eine Reihe von rotem und gelbem Glas weitergegeben wird, welches in Übereinstimmung mit der Farbskala AOCS-Tintometer® kalibriert wurde.
Die Gläser ermöglichen es, anhand des Lichts, welches das Öl durchdringt, eine Farbübereinstimmung zu finden. Diese Farbe wird dann in roten und gelben Einheiten ausgedrückt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge