Bechergläser, Quarz, hohe Form, mit Ausguss
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Durchschnittswertung: 5.0 (1 Bewertung)
BEWERTUNGEN (1)
Gesamtbewertung: 1
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
75230 75231 75222 75223 75224 75225 75226 75227 75228 75229
TSLA75230EA 23.8 EUR InStock
TSLA75230 TSLA75231 TSLA75222 TSLA75223 TSLA75224 TSLA75225 TSLA75226 TSLA75227 TSLA75228 TSLA75229
Bechergläser, Quarz, hohe Form, mit Ausguss
Becher
Quarzglas, mit Ausguss.
  • Hohe Temperaturwechselbeständigkeit bei geringer Wärmeausdehnung
  • Hohe Transmission von UV- bis in den IR-Spektralbereich
  • Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit
  • Hohe elektrische Isoliereigenschaften
  • Hohe Strahlenbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und Erweichungstemperatur
Die Kombination der besonderen thermischen, elektrischen, chemischen, mechanischen und optischen Eigenschaften in einem einzigen Material macht Quarzglas für hoch technologische Anwendungen unverzichtbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (1)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge