T-Classic Plus Gauged Autoclave
Lieferant: TUTTNAUER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
210001XP 210004XP 210048XP 210052XP
TUTT210001XPEA 1307 EUR InStock
TUTT210001XP TUTT210004XP TUTT210048XP TUTT210052XP
T-Classic Plus Gauged Autoclave
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
The T-Classic plus gauged autoclave is ideal for effective sterilization at a higher temperature. Complete with gauges to show pressure and temperature, this autoclave is designed for laboratory use and with its simple one touch operation, it is guaranteed to meet your sterilization needs.
  • Lightweight and portable
  • Intutive and simple
  • Compact and safe
  • 9 and 12 litre capacity
  • Sterilizes at 126 °C
  • Gauges for temperature and pressure
The T-Classic Lab line includes portable steam autoclaves designed as a cost-effective sterilization solution. FullyMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..