2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
UP05361D
UPTIUP05361DEA 0 EUR InStock
UPTIUP05361D
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
MDL Number: MFCD00002428
CAS-Nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge