Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-TNFRSF17 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D163]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

B0807-52
USBIB0807-52EA 688 EUR InStock
USBIB0807-52
Anti-TNFRSF17 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D163]
Antikörper
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 1:200; Flow Cytometry: 1:1000; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TNFRSF17 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D163
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge