Kapillarsäulen, CP-SilicaPLOT
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CP8564 CP8568 CP8570 CP8571 CP8567 CP8566 CP8570I5
VARICP8564EA 0 EUR InStock
VARICP8564 VARICP8568 VARICP8570 VARICP8571 VARICP8567 VARICP8566 VARICP8570I5
Kapillarsäulen, CP-SilicaPLOT
Chromatographiesäulen
CP-SilicaPLOT bringt die Vorteile von Kapillar-PLOT-Säulen (höhere Effizienz und schnellere Analysezeit) in vielen Anwendungen, die bisher nur mit gepackten Säulen möglich waren.
  • Kein Einfluss von Wasser auf die Retentionszeiten für eine robuste Methodik
  • Elution von CO₂ und Schwefelgasen im ppm-Bereich für eine verbesserte Produktivität
  • Trennt Cyclopropan von Propylen für genaue Ergebnisse
  • Ideal für CO₂ in Ethylen, Freonen/FCKW, Kohlenwasserstoffen, Propylen und Schwefelgasen
  • Eluiert CO₂ und Schwefelgase im ppm-Bereich und trennt Cyclopropan von Propylen
  • Eine Zersetzung von Pentadienen oder FCKW findet nicht statt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge