Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ Phenyl
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
186003332 186003334 186003353
WATE186003332EA 1640 EUR InStock
WATE186003332 WATE186003334 WATE186003353
Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ Phenyl
Chromatographiesäulen
Das XBridge™ Phenyl-Sorbens kann über den gesamten pH-Bereich der mobilen Phase (1 bis 12) verwendet werden. Der trifunktional gebundene Phenyl-Ligand bietet Ihnen eine universelle Säule für die meisten HPLC-Trennungen und bietet Ihnen den breitesten nutzbaren pH-Bereich, überlegene Stabilität bei niedrigen pH-Werten und extrem geringes Säulenbluten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge