2-(3-Bromphenyl)acetamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8083-5G OT-8083-25G OT-8083-1G
COBBOT-8083-5GEA 375 EUR InStock
COBBOT-8083-5G COBBOT-8083-25G COBBOT-8083-1G
2-(3-Bromphenyl)acetamid
2-(3-Bromphenyl)acetamid
Formel: C₈H₈BrNO
MW: 214.0592 g/mol
MDL Number: MFCD07781225
CAS-Nummer: 60312-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge