4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013143-5G 013143-25G
FLUO013143-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013143-5G FLUO013143-25G
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345.98 g/mol
MDL Number: MFCD00046367
CAS-Nummer: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge