Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, verschmolzener Klumpen, PURATREM

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AB120516.0100 AB120516.0025
ABCRAB120516.0100EA 0 EUR InStock
ABCRAB120516.0100 ABCRAB120516.0025
Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, verschmolzener Klumpen, PURATREM
Gallium(III)chlorid


Formel: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Siedepunkt: 201.3 °C
Melting Pt: 77.9 °C
Dichte: 2.47
MDL Number: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge