Natriumchlorat 50 g/l in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
04305.5120 04305.2700 04305.3700
KRAF04305.5120EA 226 EUR InStock
KRAF04305.5120 KRAF04305.2700 KRAF04305.3700
Natriumchlorat 50 g/l in wässriger Lösung, reinst
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
MDL Number: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge